Learn More
ratiolab™ Multi-purpose Beakers with Caps
Multi-purpose beakers with red screw caps.
80.65 CHF - 131.00 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe | Red |
---|---|
Verschlussmaterial | HDPE |
Produkttyp | Sample Cup |
Material | Polypropylene |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15772795
|
ratiolab™
5921174 |
30 mL | 43 mm | 47 mm | Sterile |
80.65 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15724002
|
ratiolab™
5921173 |
30 mL | 43 mm | 47 mm | Non-sterile |
131.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15471850
|
ratiolab™
5921188 |
200 mL | 64 mm | 82 mm | Sterile |
91.75 CHF
150 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- For sampling, transport and storage of solid, semi-solid and liquid samples
Spezifikation
Red | |
HDPE | |
Sample Cup | |
Polypropylene |