Learn More
Novus Biologicals™ MUC20 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Forschungskategorie | Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction |
| Ziel | MUC20 |
| Synonym | FLJ14408, FLJ53153, KIAA1359mucin-20, MUC-20, mucin 20, cell surface associated, transmembrane mucin MUC20S |
| Gensymbol | MUC20 |