Learn More
MUC1 / EMA / CD227 Mouse, Clone: rMUC1/960, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 449.92 CHF
Spezifikation
Antigen MUC1 / EMA / CD227
Klon rMUC1/960
Konzentration 200μg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15900508
Unterlagen ansehen
EnquireBio
4582-MSM16-P0
20 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15910508
Unterlagen ansehen
EnquireBio
4582-MSM16-P1
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
549.15 CHF
449.92 CHF / 100 Mikrogramm
Sparen 99.23 CHF
18% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
MUC1 / EMA / CD227
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
4582
Human milk-fat globule membranes (HMFGM)
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
265-400kDa
rMUC1/960
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
NP_001191226
MUC1
IgG2b κ
Protein A/G Purified
Cytoplasmic and cell surface
MCF-7 or MDA-231 cells. Breast, colon, ovarian, endometrial carcinoma.