Learn More
MUC1 / EMA / CD227 Mouse, Clone: rMUC1/960, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 4582-MSM16-P0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15900508
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
MUC1 / EMA / CD227
Cytoplasmic and cell surface
rMUC1/960
Unconjugated
NP_001191226
Mouse
265-400kDa
Protein A/G Purified
RUO
4582
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
MUC1
Human milk-fat globule membranes (HMFGM)
MCF-7 or MDA-231 cells. Breast, colon, ovarian, endometrial carcinoma.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.