Learn More
MUC1 / EMA / CD227 Mouse, Clone: rMUC1/960, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 4582-MSM16-P1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15910508
  • 523.00 CHF / 100 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-09-2025
Spezifikation
MUC1 / EMA / CD227
Cytoplasmic and cell surface
rMUC1/960
Unconjugated
NP_001191226
Mouse
265-400kDa
Protein A/G Purified
RUO
4582
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
MUC1
Human milk-fat globule membranes (HMFGM)
MCF-7 or MDA-231 cells. Breast, colon, ovarian, endometrial carcinoma.
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MUC1 / EMA / CD227 Mouse, Clone: rMUC1/960, enQuireBio™ > 100 μg