Learn More
Novus Biologicals™ mtRNA polymerase Antibody Blocking Peptide
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,05 mg
Packungsgröße:
0.05 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 0.2 mg/ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Competition |
| Zusammensetzung | PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin. |
| Gen-ID (Entrez) | 5442 |
| Menge | 0,05 mg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Gen-Alias | APOLMTEC 2.7.7.6, DNA-directed RNA polymerase, mitochondrial, h-mtRPOL, MTRNAP, MTRPOL, polymerase (RNA) mitochondrial (DNA directed) |
| Gensymbol | POLRMT |
| Protein | mtRNA polymerase |