missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MTMR12 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18549860 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18549860 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18549860 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP297310R

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

MTMR12 Polyclonal antibody specifically detects MTMR12 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MTMR12
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 550
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias 3-PAP3PAP, 3-phosphatase adapter subunit, KIAA1682FLJ20476, myotubularin related protein 12, myotubularin-related protein 12,3-phosphatase adapter protein, Phosphatidylinositol-3 phosphate 3-phosphatase adapter subunit, phosphatidylinositol-3 phosphate 3-phosphatase adaptor subunit, phosphatidylinositol-3-phosphate associated protein, PIP3AP
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MTMR12 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Protein Phosphatase
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 54545
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.