Learn More
R&D Systems™ MTHFR 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18394148 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18394148 0.1 mL 0.01 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18394148 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. H00004524T02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 0.1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktlinie Novus
Ziel MTHFR
Synonym EC 1.5.1.20, methylenetetrahydrofolate reductase, methylenetetrahydrofolate reductase (NAD(P)H)5,10-methylenetetrahydrofolate reductase (NADPH)
Gensymbol MTHFR