Learn More
Novus Biologicals™ MSPR/Ron Recombinant Protein Antigen
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human MST1R. The MSPR/Ron Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 4486 |
| Spezies | Human |
| Reinheit | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Gebräuchliche Bezeichnung | MSPR/Ron |
| Inhalt und Lagerung | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Competition |
| Gensymbol | MST1R |
| Molekulargewicht | 29 kDa |
| Menge | 100 μl |
| Mehr anzeigen |