missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MSP/MST1 Antibody (S04-1D6), Novus Biologicals™

Rabbit Monoclonal Antibody

507.00 CHF - 783.00 CHF

Spezifikation

Antigen MSP/MST1
Klon S04-1D6
Konzentration 0.3 mg/mL
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry 1:20-1:50, Immunohistochemistry-Paraffin
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18655903
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-19812-100ul
100 μg
783.00 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
18686043
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-19812-50ul
50 μg
507.00 CHF
50 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

MSP/MST1 Monoclonal antibody specifically detects MSP/MST1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation

Spezifikation

MSP/MST1
0.3 mg/mL
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Protein Kinase
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
4485
IgG
Affinity purified
S04-1D6
Western Blot, Immunohistochemistry 1:20-1:50, Immunohistochemistry-Paraffin
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
D3F15S2, EC 3.4.21, hepatocyte growth factor-like protein homolog, HGFLhepatocyte growth factor-like protein, macrophage stimulating 1 (hepatocyte growth factor-like), Macrophage stimulatory protein, Macrophage-stimulating protein, MSPDNF15S2, NF15S2
A synthetic peptide of human MSP/MST1 (Uniprot # P26927)
Primary
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
MSP/MST1 Antibody (S04-1D6), Novus Biologicals™

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt