Learn More
MSP/MST1 Antibody (S04-1D6), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-19812-100ul
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18655903
  • 783.00 CHF / 100 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Beschreibung
MSP/MST1 Monoclonal antibody specifically detects MSP/MST1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MSP/MST1 Antibody (S04-1D6), Novus Biologicals™ > 100 μg; Unconjugated