Learn More
MS4A6A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 11930-1-AP-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16829323
  • 381.34 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
May be involved in signal transduction as a component of a multimeric receptor complex.
Spezifikation
Spezifikation
MS4A6A
Polyclonal
Unconjugated
MS4A6A
4SPAN3, 4SPAN3.2, CD20 antigen like 3, CD20L3, CDA01, MS4A6, MS4A6A, MST090, MSTP090
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
64231
-20°C
Liquid
Western Blot
0.45 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9H2W1
MS4A6A
MS4A6A Fusion Protein Ag2464
150 μL