Learn More
MS4A6A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen | MS4A6A |
---|---|
Konzentration | 0.45 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16839323
|
Proteintech
11930-1-AP-20UL |
20 μL |
133.80 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16829323
|
Proteintech
11930-1-AP-150UL |
150 μL |
381.34 CHF
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
May be involved in signal transduction as a component of a multimeric receptor complex.Spezifikation
MS4A6A | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9H2W1 | |
64231 | |
MS4A6A Fusion Protein Ag2464 | |
Primary | |
-20°C | |
MS4A6A |
0.45 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
4SPAN3, 4SPAN3.2, CD20 antigen like 3, CD20L3, CDA01, MS4A6, MS4A6A, MST090, MSTP090 | |
MS4A6A | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |