Learn More
Grant Instruments™ MS-3000 – Magnetrührer mit hoher Drehzahl von 0 bis 300 U/min, für max. 20 l, Rührstab im Lieferumfang
Click to view available options
Fassungsvermögen:
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zum Lieferumfang der Rührer gehört ein universell verwendbarer, in PTFE verkapselter zylinderförmiger Magnetrührstab (6 × 25 mm).
Anwendungen
Geeignet für:
- Mischen
- Solvatisierung
- pH-Messung
- Titrationen
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 0 bis 3.000 U/min |
| Deckplattenmaterial | Edelstahl (304) |
| Fassungsvermögen | 5 l |
| Display | Nein |
| Spannung | 100/240 V |
| Wirkleistung | 2,6 W |
| Durchmesser (metrisch) | 150 mm |
| Höhe (metrisch) | 65 mm |
| Durchmesser obere Platte (metrisch) | 110 mm |
| Stromstärke | 220 mA |
| Mehr anzeigen |