Beschreibung
MRPS22 Polyclonal specifically detects MRPS22 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | MRPS22 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500 - 1:2000 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gen-Alias | C3orf5GK002, COXPD5, GIBT, mitochondrial ribosomal protein S22, MRP-S2228S ribosomal protein S22, mitochondrial, RPMS22, S22mt |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-360 of human MRPS22 (NP_064576.1). MAPLGTTVLLWSLLRSSPGVERVCFRARIQPWHGGLLQPLPCSFEMGLPRRRFSSEAAESGSPETKKPTFMDEEVQSILTKMTGLNLQKTFKPAIQELKPPTYKLMTQAQLEEATRQAVEAAKVRLKMPPVLEERVPINDVLAEDKILEGTETTKYVFTDISYSIPHRERFIVVREPSGTLRKASWEERDRMIQVYFPKEGRKILTPIIFKEENLRTMYSQDRHVDVLNLCFAQFEPDSTEYIKVHHKTYEDIDKRGKYDLLRSTRYFGGMVWYFVNNKKIDGLLIDQIQRDLIDDATNLVQLYHVLHPDGQSAQGAKDQAAEGINLIKVFAKTEAQKGAYIELTLQTYQEALSRHSAAS |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |