Description
MRPS2 Polyclonal specifically detects MRPS2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Immunoprecipitation/Western Blot.
Spécification
Spécification
| Anwendungen | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Verdünnung | Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | 28S ribosomal protein S2, mitochondrial, CGI-91, mitochondrial 28S ribosomal protein S2, mitochondrial ribosomal protein S2, MRP-S2, S2mt |
| Reinigungsverfahren | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Menge | 0.1 mL |
| Primär oder sekundär | Primary |
| Gen-ID (Entrez) | 51116 |
| Inhalt und Lagerung | Store at 4C in the dark. |
| Produkttyp | Antibody |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?