Learn More
Abnova™ MRPL13 Recombinant Protein
Marke:  Abnova™ H00028998-P01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16118942
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH09190
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
45.32
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
MSSFSRAPQQWATFARIWYLLDGKMQPPGKLAAMASIRLQGLHKPVYHALSDCGDHVVIMNTRHIAFSGNKWEQKVYSSHTGYPGGFRQVTAAQLHLRDPVAIVKLAIYGMLPKNLHRRTMMERLHLFPDEYIPEDILKNLVEELPQPRKIPKRLDEYTQEEIDAFPRLWTPPEDYRL
L13/L13A/L13mt/RPL13/RPML13
MRPL13
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
28998
MRPL13 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MRPL13
Human
Recombinant
Solution