missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mre11 Antibody (12D7), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18043975 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18043975 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18043975 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB100473

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 22 publications

Mre11 Monoclonal specifically detects Mre11 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Functional, Proximity Ligation Assay, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Mre11
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 12D7
Konzentration 1.0mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:3000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000, Immunoprecipitation 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200, Functional, Proximity Ligation Assay, Knockdown Validated
Gen-Zugriffsnummer P49959
Gen-Alias ATLDmeiotic recombination (S. cerevisiae) 11 homolog A, AT-like disease, DNA recombination and repair protein, double-strand break repair protein MRE11A, endo/exonuclease Mre11, HNGS1, Meiotic recombination 11 homolog 1, Meiotic recombination 11 homolog A, MRE11 homolog 1, MRE11 homolog A, MRE11 meiotic recombination 11 homolog A (S. cerevisiae), MRE11B
Gensymbole MRE11
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mre11 Antibody (12D7) was made to amino acids 182-582 of Mre11 expressed in E. coli.
Molekulargewicht des Antigens 80 kDa
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, Chromatin Research, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Homologous Recombination, Non homologous end joining, Protein Phosphatase
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4361
Testspezifität Cross-reacts with Human. Not yet tested in other species.
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.