Beschreibung
MP68 Polyclonal specifically detects MP68 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | MP68 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | P56378 |
| Gen-Alias | chromosome 14 open reading frame 2, MP686.8 kDa mitochondrial proteolipid, PLPM |
| Gensymbole | C14orf2 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Mehr anzeigen |