missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ YNB, pulverförmige Medien: Mit Ammoniumsulfat
Kann durch Zugabe einer Kohlenstoffquelle, der entsprechenden Aminosäuren und ggf. durch Zugabe von Agar hergestellt werden
293.62 CHF - 609.50 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
---|---|
Form | Pulver |
Produkttyp | Hefestickstoffbasis mit Ammoniumsulfat |
Zusammensetzung | Stickstoffversorgung: Ammoniumsulfat 5.000 mg/l, Vitamine: Biotin 0,002 mg/l, Calcium-Pantothenat 0,4 mg/l, Folsäure 0,002 mg/l, Inositol 2 mg/l, Niacin 0,4 mg/l, P-Aminobenzoesäure 0,2 mg/l, Pyridoxin-Hydrochlorid 0,4 mg/l, Riboflavin 0,2 mg/l, Thiaminhydrochlorid 0,4 mg, Spurenelemente: Borsäure 0,5 mg, Kupfersulfat 0,04mg, Kaliumjodid 0,1 mg, Eisenchlorid 0,2 mg, Mangansulfat 0,4 mg, Natriummolybdat 0,2 mg, Zinksulfat 0,4 mg; Salze: Magnesiumsulfat 500 mg, Natriumchlorid 100 mg, Kaliumphosphat, monobasisch 1.000 mg, Calciumchlorid 100 mg |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für kräftiges Wachstum von Saccharomyces cerevisiae |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11307819
|
MP Biomedicals™
114027532 |
1000 g |
609.50 CHF
1 Kilogramm |
N/A | |||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
11397809
|
MP Biomedicals™
114027522 |
454 g |
293.62 CHF
454 Gramm |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Hefe auf Stickstoffbasis
Hefezellkultur, Genexpression, Transkriptionsregelung
Spezifikation
15°bis 30 °C | |
Hefestickstoffbasis mit Ammoniumsulfat | |
Für kräftiges Wachstum von Saccharomyces cerevisiae |
Pulver | |
Stickstoffversorgung: Ammoniumsulfat 5.000 mg/l, Vitamine: Biotin 0,002 mg/l, Calcium-Pantothenat 0,4 mg/l, Folsäure 0,002 mg/l, Inositol 2 mg/l, Niacin 0,4 mg/l, P-Aminobenzoesäure 0,2 mg/l, Pyridoxin-Hydrochlorid 0,4 mg/l, Riboflavin 0,2 mg/l, Thiaminhydrochlorid 0,4 mg, Spurenelemente: Borsäure 0,5 mg, Kupfersulfat 0,04mg, Kaliumjodid 0,1 mg, Eisenchlorid 0,2 mg, Mangansulfat 0,4 mg, Natriummolybdat 0,2 mg, Zinksulfat 0,4 mg; Salze: Magnesiumsulfat 500 mg, Natriumchlorid 100 mg, Kaliumphosphat, monobasisch 1.000 mg, Calciumchlorid 100 mg |