missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ YNB, pulverförmige Medien: Mit Ammoniumsulfat

Artikelnummer. 11397809 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
454 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
454 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11397809 454 g 454 Gramm
11307819 1000 g 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11397809 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 114027522

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kann durch Zugabe einer Kohlenstoffquelle, der entsprechenden Aminosäuren und ggf. durch Zugabe von Agar hergestellt werden

  • Hefe auf Stickstoffbasis

Hefezellkultur, Genexpression, Transkriptionsregelung

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Form Pulver
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Stickstoffversorgung: Ammoniumsulfat 5.000 mg/l, Vitamine: Biotin 0,002 mg/l, Calcium-Pantothenat 0,4 mg/l, Folsäure 0,002 mg/l, Inositol 2 mg/l, Niacin 0,4 mg/l, P-Aminobenzoesäure 0,2 mg/l, Pyridoxin-Hydrochlorid 0,4 mg/l, Riboflavin 0,2 mg/l, Thiaminhydrochlorid 0,4 mg, Spurenelemente: Borsäure 0,5 mg, Kupfersulfat 0,04mg, Kaliumjodid 0,1 mg, Eisenchlorid 0,2 mg, Mangansulfat 0,4 mg, Natriummolybdat 0,2 mg, Zinksulfat 0,4 mg; Salze: Magnesiumsulfat 500 mg, Natriumchlorid 100 mg, Kaliumphosphat, monobasisch 1.000 mg, Calciumchlorid 100 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für kräftiges Wachstum von Saccharomyces cerevisiae
Menge 454 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • YNB with ammonium sulphate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ammonium sulphate, potassium dihydrogenorthophosphate, calcium chloride
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.