Learn More
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Lysematrix Z
Zur Probenhomogenisierung und Extraktion von DNA, RNA und Protein
Marke: MP Biomedicals™ 116978005
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
Lysematrix Z-Röhrchen können mit FastPrep Instrumenten oder ähnlichen Beads verwendet werden. Sie eignen sich ideal für die Lyse von tierischem und pflanzlichem Gewebe und ganzen Insekten. Lysematrix Z ist eine Alternative zur sehr aggressiven Lysematrix A für Anwendungen wie RNA- und Proteinisolierung aus sehr zähem Gewebe.
- Schlauchgröße: 15 ml
- Probentypen: Tierisches Gewebe, Pflanzengewebe, zähe Stämme, Wurzeln, Samen, ganze Insekten
- Matrix-Zusammensetzung: 2 mm-Yttrium-stabilisierte Zirkoniumoxid-Beads
Spezifikation
Yttrium-stabilisiertes Zirkoniumoxid | |
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater | |
Lysematrix Z |
Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
5 x 15-ml-Röhrchen |