Learn More
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Lysematrix Z
Zur Probenhomogenisierung und Extraktion von DNA, RNA und Protein
60.69 CHF - 435.66 CHF
Spezifikation
Bead-Typ | Yttrium-stabilisiertes Zirkoniumoxid |
---|---|
Probentyp | Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung |
Matrix | Lysematrix Z |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15222860
|
MP Biomedicals™
116978005 |
5 x 15-ml-Röhrchen |
60.69 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15232860
|
MP Biomedicals™
116978025 |
25 x 15-ml-Röhrchen |
252.28 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15242860
|
MP Biomedicals™
116978050 |
50 x 15-ml-Röhrchen |
435.66 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Jedes stoßfeste 15-ml-Röhrchen enthält Yttriumoxid-stabilisierte Zirconiumoxid-Beads mit 0.5 mm Durchmesser.
Spezifikation
Yttrium-stabilisiertes Zirkoniumoxid | |
Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
Lysematrix Z |