Learn More
MP Biomedicals™ Protease, vom S. aureus-Stamm V8
Wird für die selektive Spaltung von Proteinen zur Bestimmung der Aminosäurensequenz oder zur Peptidkartierung verwendet
220.00 CHF - 1635.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird zur selektiven Aufspaltung von Proteinen zur Bestimmung der Aminosäure-Sequenz oder zur Peptid-Kartierung verwendet |
---|---|
pH-Bereich | 4 und 7.8 |
Probentyp | Staphylococcus aureus V8-Stamm |
Inhalt und Lagerung | -20 °C |
Form | Pulver |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11424211
|
MP Biomedicals™
0215197205 |
5 mg |
923.00 CHF
5 Milligramm |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11414211
|
MP Biomedicals™
0215197201 |
1 mg |
220.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11434211
|
MP Biomedicals™
0215197210 |
10 mg |
1635.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Einheiten-Definition: Eine Einheit hydrolysiert Casein, um A280 0.001 pro Minute, pH-Wert 7.8, bei 37 °C zu ändern.
- Extinktionskoeffizient: (E1 %) E1 %280 = 4.26
- Löslichkeit: Löslich in wässrigen Puffern (wie z. B. 10 Millimolar Tris, pH-Wert 7.8 bei1 mg/ml).
- CAS-Nummer: 66676-43-5
- Molekulargewicht: 27,700 (Sedimentationsgleichgewicht)
Spezifikation
Wird zur selektiven Aufspaltung von Proteinen zur Bestimmung der Aminosäure-Sequenz oder zur Peptid-Kartierung verwendet | |
Staphylococcus aureus V8-Stamm | |
Pulver |
4 und 7.8 | |
-20 °C | |
Protease |
Sicherheit und Handhabung
- Protease
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Protease