Learn More
MP Biomedicals™ Protease, vom S. aureus-Stamm V8
Artikelnummer. 11434211 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11434211 10 mg 10 Milligramm
11424211 5 mg 5 Milligramm
11414211 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434211 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0215197210
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wird für die selektive Spaltung von Proteinen zur Bestimmung der Aminosäurensequenz oder zur Peptidkartierung verwendet
  • Einheiten-Definition: Eine Einheit hydrolysiert Casein, um A280 0.001 pro Minute, pH-Wert 7.8, bei 37 °C zu ändern.
  • Extinktionskoeffizient: (E1 %) E1 %280 = 4.26
  • Löslichkeit: Löslich in wässrigen Puffern (wie z. B. 10 Millimolar Tris, pH-Wert 7.8 bei1 mg/ml).
  • CAS-Nummer: 66676-43-5
  • Molekulargewicht: 27,700 (Sedimentationsgleichgewicht)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird zur selektiven Aufspaltung von Proteinen zur Bestimmung der Aminosäure-Sequenz oder zur Peptid-Kartierung verwendet
pH-Bereich 4 und 7.8
Probentyp Staphylococcus aureus V8-Stamm
Inhalt und Lagerung -20 °C
Form Pulver
Menge 10 mg
Produkttyp Protease
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Protease
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Protease