Learn More
MP Biomedicals™ Poly-D-Lysin-Hydrobromid-Anlagerungsfaktoren
Erleichtert Adhäsion, Anhaftung und Ausbreitung in der Kultur adhärenter Zellen
62.95 CHF - 213.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20 °C
Produkttyp Poly-D-Lysin
Sterilität Unsteril
Quelle Synthetisch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11446632
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
0215017525
25 mg
110.00 CHF
25 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11436632
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
0215017510
10 mg
62.95 CHF
10 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11456632
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
0215017550
50 mg
213.00 CHF
50 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Nicht steril.
Spezifikation
Spezifikation
-20 °C
Poly-D-Lysin
Unsteril
Synthetisch
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Poly-D-Lysin-Hydrobromid-Anlagerungsfaktoren