Learn More
MP Biomedicals™ Poly-D-Lysin-Hydrobromid-Anlagerungsfaktoren
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
Nicht steril.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Produkttyp | Poly-D-Lysin |
| Sterilität | Unsteril |
| Menge | 10 mg |
| Quelle | Synthetisch |