Learn More
MP Biomedicals™ Papain
Wird bei der enzymatischen Synthese von Aminosäuren, Peptiden und anderen Molekülen verwendet
186.56 CHF
Spezifikation
Farbe | Off-White |
---|---|
pH | 6 to 7 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzymatic synthesis of Amino Acids, Peptides and other molecules |
Inhalt und Lagerung | 4°C |
Quelle | Carica papaya latex |
Beschreibung
Sulfhydrylprotease aus Carica Papaya-Latex. (Eine zweite Protease, Chymopapain, und ein Lysozym wurden ebenfalls aus derselben Quelle isoliert.)
- Format: Pulver
- Gütegrad: Eigenschaften
- Molekülgewicht: 23,000
- Spezifische Aktivität: >1750 USP-Einheiten/mg
Spezifikation
Off-White | |
Enzymatic synthesis of Amino Acids, Peptides and other molecules | |
Carica papaya latex | |
23000 | |
Powder |
6 to 7 | |
4°C | |
Papain | |
AEBSF, Antipain, Cystatin, E-64, leupeptin, PMSF, TLCK and TPCK |