Learn More
MP Biomedicals™ Papain
Wird bei der enzymatischen Synthese von Aminosäuren, Peptiden und anderen Molekülen verwendet
Marke: MP Biomedicals™ 0210256680
Additional Details : CAS : 9001-73-4 Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Sulfhydrylprotease aus Carica Papaya-Latex. (Eine zweite Protease, Chymopapain, und ein Lysozym wurden ebenfalls aus derselben Quelle isoliert.)
- Format: Pulver
- Gütegrad: Eigenschaften
- Molekülgewicht: 23,000
- Spezifische Aktivität: >1750 USP-Einheiten/mg
Spezifikation
Weißgrau | |
Enzymatische Synthese von Aminosäuren, Peptiden und anderen Molekülen | |
Carica Papaya Latex | |
Papain | |
AEBSF, Antipain, Cystatin, E-64, Leupeptin, PMSF, TLCK und TPCK |
6 bis 7 | |
4 °C | |
100 g | |
23000 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
- Papain, Technical Powder
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: papain