Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix M
Röhrchen für optimale Lyse, die mit FastPrep™ Geräten verwendet werden
154.00 CHF - 986.00 CHF
Spezifikation
Bead-Typ | Zirkoniumoxidbeschichtete Keramiksphäre mit einem Durchmesser von einem Viertel Zoll |
---|---|
Probentyp | Tierische Gewebe, Pflanzen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | FastPrep Geräte oder andere Bead Beater |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung |
Enthält | Beutel mit weiteren Kugeln |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11431545
|
MP Biomedicals™
116923050 |
50 x 2 ml |
154.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11441545
|
MP Biomedicals™
116923100 |
100 x 2 ml |
246.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10689975
|
MP Biomedicals™
116923500 |
500 x 2 ml |
986.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15242840
|
MP Biomedicals™
116959010 |
10 x 50 ml |
188.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15292830
|
MP Biomedicals™
116939025 |
25 x 15 ml |
205.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15252840
|
MP Biomedicals™
116959050 |
50 x 50 ml |
918.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15202840
|
MP Biomedicals™
116939050 |
50 x 15 ml |
348.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Stoßfestes 2-ml-Röhrchen, enthält ein Zirkonoxid-beschichtetes Keramik-Mahlkügelchen mit 0.24 Zoll (6.35 mm) Durchmesser
- Spezifisches Gewicht: 5.5 bis 6.1
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren
Spezifikation
Zirkoniumoxidbeschichtete Keramiksphäre mit einem Durchmesser von einem Viertel Zoll | |
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater | |
Beutel mit weiteren Kugeln |
Tierische Gewebe, Pflanzen | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
Lysematrix M |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.