Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix M
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteBeschreibung
Die stoßfeste Lysematrix M kann mit FastPrep Instrumenten oder ähnlichen Beads verwendet werden. Zum Mahlen harter oder spröder Gewebe und zum Isolieren intakter Viren aus infiziertem Gewebe. Zu den besonderen Anwendungsbereichen gehört die RNA-Extraktion aus schwierigen Proben, bei denen die Lyse allein durch Impaktion mit minimalem mechanischen Scheraufwand vorzuziehen ist.
- Röhrchengröße: 15 ml
- Probentypen: Knochen, Herz, Lunge, Samen, Skelettmuskeln, Sporen, Lebensmittel, Pflanzen, Wurzeln, feste Proben, zähe Gewebe
- Matrixzusammensetzung: zehn Zirkonoxidkeramik-Mahlkugeln mit 1/4 in. (6,35 mm) Durchmesser
Spezifikation
Spezifikation
| Bead-Typ | Zirkoniumoxidbeschichtete Keramiksphäre mit einem Durchmesser von einem Viertel Zoll |
| Probentyp | Tierische Gewebe, Pflanzen |
| DNase | DNase-frei |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | FastPrep Geräte oder andere Bead Beater |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung |
| Enthält | Beutel mit weiteren Kugeln |
| Matrix | Lysematrix M |
| Menge | 25 x 15 ml |
| RNase | RNase-frei |
| Probenvolumen | Bis zu 2 g pro Präparation |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.