Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix M
Röhrchen für optimale Lyse, die mit FastPrep™ Geräten verwendet werden
Marke: MP Biomedicals™ 116923500
Additional Details : Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
Die stoßfeste Lysematrix M kann mit FastPrep Instrumenten oder ähnlichen Beads verwendet werden. Zum Mahlen harter oder spröder Gewebe und zum Isolieren intakter Viren aus infiziertem Gewebe. Zu den besonderen Anwendungsbereichen gehört die RNA-Extraktion aus schwierigen Proben, bei denen die Lyse allein durch Impaktion mit minimalem mechanischen Scheraufwand vorzuziehen ist.
- Röhrchengröße: 2 ml
- Probentypen: Knochen, Herz, Lunge, Samen, Skelettmuskeln, Sporen, Lebensmittel, Pflanzen, Wurzeln, feste Proben, zähe Gewebe
- Matrixzusammensetzung: Eine Zirkonoxidkeramik-Mahlkugel mit 1/4 in. (6,35 mm) Durchmesser
Spezifikation
Zirkoniumoxidbeschichtete Keramiksphäre mit einem Durchmesser von einem Viertel Zoll | |
DNase-frei | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
Lysematrix M | |
RNase-frei |
Tierische Gewebe, Pflanzen | |
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater | |
Beutel mit weiteren Kugeln | |
500 x 2 ml | |
Bis zu 500 mg pro Präparation |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.