Learn More
MP Biomedicals™ L-Bouillon, Kapseln
Zum Züchten von E.coli, zertifiziert für Plasmid und andere Bakterienkulturen in Flüssigmedien
Marke: MP Biomedicals™ 113001021
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Nährstoffreiches Medium, das ursprünglich zum Züchten und Halten von E. coli-Stämmen entwickelt wurde.
- Beseitigt Verschwendung, Ungenauigkeiten und Verunreinigungen, die mit dem Auswiegen von Schüttgut verbunden sind.
- Enthält aufgrund des NaCl-Bestandteils wichtige Elektrolyte für den Transport und das osmotische Gleichgewicht
Spezifikation
15°bis 30 °C | |
Molecular Biology Certified™ | |
L-Bouillon | |
10 g Trypton, 5 g Hefeextrakt, 0.5 g NaCl. Für eine korrekte pH-Einstellung wurden kleine Mengen biologischer Puffer hinzugefügt. | |
454 g |
Kapseln | |
Bakterienmedien | |
Steril | |
6,9 |