Learn More
MP Biomedicals™ CSM-LEU-URA, Medien in Pulverform
Ausfall der vollständigen Ergänzungsmischung (CSM) von Aminosäuren für S. cereviseae -Wachstumsmedien
Marke: MP Biomedicals™ 114520212
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Fügen Sie jedem Liter DOB oder DOBA 0.67 g CSM-Leu-Ura hinzu und autoklavieren Sie bei 121 °C für 25 Minuten, um ein vollständig synthetisches, definiertes Double Drop-Out-Medium zu erhalten
Anwendungen:
Hefezellkultur, Genexpression, Transkriptionsregelung
Spezifikation
Molecular Biology Certified™ | |
Pulver | |
Adenin 10 mg/l; L-Arginin HCl 50 mg/l; L-Aspartiksäure 80 mg/l; L-Histidin HCl 20 mg/l; L-Isoleucin 50 mg/l; L-Leucin 0 mg/l; L-Lysin HCl 50 mg/l; L-Methionin 20 mg/l; L-Phenylalanin 50 mg/l; L-Threonin 100 mg/l; L-Tryptophan 50 mg/l; L-Tyrosin 50 mg/l; Uracil 0 mg/l; L-Valin 140 mg/l | |
10 g |
15°bis 30 °C | |
CSM-LEU | |
Zum Züchten von Saccharomyces cerevisiae |