Learn More
MP Biomedicals™ CSM-LEU-URA, Medien in Pulverform
Ausfall der vollständigen Ergänzungsmischung (CSM) von Aminosäuren für S. cereviseae -Wachstumsmedien
106.00 CHF - 775.92 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Molecular Biology Certified™ |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
Form | Pulver |
Produkttyp | CSM-LEU |
Zusammensetzung | Adenin 10 mg/l; L-Arginin HCl 50 mg/l; L-Aspartiksäure 80 mg/l; L-Histidin HCl 20 mg/l; L-Isoleucin 50 mg/l; L-Leucin 0 mg/l; L-Lysin HCl 50 mg/l; L-Methionin 20 mg/l; L-Phenylalanin 50 mg/l; L-Threonin 100 mg/l; L-Tryptophan 50 mg/l; L-Tyrosin 50 mg/l; Uracil 0 mg/l; L-Valin 140 mg/l |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11387909
|
MP Biomedicals™
114520222 |
100 g |
775.92 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11377909
|
MP Biomedicals™
114520212 |
10 g |
106.00 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Fügen Sie jedem Liter DOB oder DOBA 0.67 g CSM-Leu-Ura hinzu und autoklavieren Sie bei 121 °C für 25 Minuten, um ein vollständig synthetisches, definiertes Double Drop-Out-Medium zu erhalten
Anwendungen:
Hefezellkultur, Genexpression, Transkriptionsregelung
Spezifikation
Molecular Biology Certified™ | |
Pulver | |
Adenin 10 mg/l; L-Arginin HCl 50 mg/l; L-Aspartiksäure 80 mg/l; L-Histidin HCl 20 mg/l; L-Isoleucin 50 mg/l; L-Leucin 0 mg/l; L-Lysin HCl 50 mg/l; L-Methionin 20 mg/l; L-Phenylalanin 50 mg/l; L-Threonin 100 mg/l; L-Tryptophan 50 mg/l; L-Tyrosin 50 mg/l; Uracil 0 mg/l; L-Valin 140 mg/l |
15°bis 30 °C | |
CSM-LEU | |
Zum Züchten von Saccharomyces cerevisiae |