Learn More
MP Biomedicals™ CSM-HIS-LEU-TRP-URA, Medien in Pulverform
Ausfall-Ergänzung für S. cereviseae
90.10 CHF - 721.86 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Molecular Biology Certified™ |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
Form | Pulver |
Produkttyp | CSM-HIS-LEU-TRP-URA |
Zusammensetzung | Adenin 10 mg/l; L-Arginin HCl 50 mg/l; L-Aspartiksäure 80 mg/l; L-Histidin HCl 0 mg/l; L-Isoleucin 50 mg/l; L-Leucin 0 mg/l; L-Lysin HCl 50 mg/l; L-Methionin 20 mg/l; L-Phenylalanin 50 mg/l; L-Threonin 100 mg/l; L-Tryptophan 50 mg/l; L-Tyrosin 50 mg/l; Uracil 0 mg/l; L-Valin 140 mg/l |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11307939
|
MP Biomedicals™
114540012 |
10 g |
90.10 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11317939
|
MP Biomedicals™
114540022 |
100 g |
721.86 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Four Dropout
- Ergänzungsmischung von Aminosäuren
- Komplette Formulierungen
- Dropout-Formulierungen
Rezeptur
- Fügen Sie jedem Liter DOB oder DOBA 0.60 g CSM-His-Leu-Trp-Ura hinzu, und autoklavieren Sie 25 Minuten lang bei 121 °C für komplettes synthetisch definiertes Four-Dropout-Medium
Anwendungen:
Hefezellkultur, Genexpression, Transkription
Spezifikation
Molecular Biology Certified™ | |
Pulver | |
Adenin 10 mg/l; L-Arginin HCl 50 mg/l; L-Aspartiksäure 80 mg/l; L-Histidin HCl 0 mg/l; L-Isoleucin 50 mg/l; L-Leucin 0 mg/l; L-Lysin HCl 50 mg/l; L-Methionin 20 mg/l; L-Phenylalanin 50 mg/l; L-Threonin 100 mg/l; L-Tryptophan 50 mg/l; L-Tyrosin 50 mg/l; Uracil 0 mg/l; L-Valin 140 mg/l |
15°bis 30 °C | |
CSM-HIS-LEU-TRP-URA | |
Zum Züchten von Saccharomyces cerevisiae |