Learn More
MP Biomedicals™ CSM-HIS-LEU-TRP-URA, Medien in Pulverform
Ausfall-Ergänzung für S. cereviseae
Marke: MP Biomedicals™ 114540022
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Four Dropout
- Ergänzungsmischung von Aminosäuren
- Komplette Formulierungen
- Dropout-Formulierungen
Rezeptur
- Fügen Sie jedem Liter DOB oder DOBA 0.60 g CSM-His-Leu-Trp-Ura hinzu, und autoklavieren Sie 25 Minuten lang bei 121 °C für komplettes synthetisch definiertes Four-Dropout-Medium
Anwendungen:
Hefezellkultur, Genexpression, Transkription
Spezifikation
Molecular Biology Certified™ | |
Pulver | |
Adenin 10 mg/l; L-Arginin HCl 50 mg/l; L-Aspartiksäure 80 mg/l; L-Histidin HCl 0 mg/l; L-Isoleucin 50 mg/l; L-Leucin 0 mg/l; L-Lysin HCl 50 mg/l; L-Methionin 20 mg/l; L-Phenylalanin 50 mg/l; L-Threonin 100 mg/l; L-Tryptophan 50 mg/l; L-Tyrosin 50 mg/l; Uracil 0 mg/l; L-Valin 140 mg/l | |
100 g |
15°bis 30 °C | |
CSM-HIS-LEU-TRP-URA | |
Zum Züchten von Saccharomyces cerevisiae |