Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Artikelnummer. 18036745 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 μg
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18036745 500 μg 500 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Artikelnummer. 18036745 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP305286
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    330.00 CHF
    311.85 CHF / 500 Mikrogramm
    Sparen 18.15 CHF
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Spezifikation
Menge 500 μg
Reinheit Multi-step
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Ziel Lung