Learn More
Invitrogen™ Mouse LAP/TGFb ProQuantum Immunoassay Kit
ELISA
888.00 CHF - 3940.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | CED; DPD1; LAP; Latency-associated peptide; prepro-transforming growth factor beta-1; regulatory protein; TGFB; TGFB1; Tgfb-1; TGFbeta; TGF-beta 1; TGFbeta1; TGF-beta1; TGF-beta-1; transforming growth factor beta 1; transforming growth factor beta-1; Transforming growth factor beta-1 proprotein; transforming growth factor, beta 1; transforming growth factor-beta 1 |
---|---|
Assay-Bereich | 0,032 bis 2500 ng/mL |
Assay-Empfindlichkeit: | < 0,03 ng/ml |
Konjugat | FAM™ |
Produkttyp | ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17124303
|
Invitrogen™
A46342 |
96 Tests |
888.00 CHF
96 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17124749
|
Invitrogen™
A463425 |
5 x 96 Tests |
3940.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Utilizing proximity-based amplification technology, the assay combines the analyte specificity of high-affinity antibody-antigen binding with the signal detection and amplification capabilities of real-time PCR to achieve a simple yet powerful next-generation protein quantitation platform. A user-friendly workflow combined with intuitive software for analytics enables sample-to-answer in just 2 hours.
- High sensitivity-detect low levels of protein with greater sensitivity than traditional methods
- Broad dynamic range-≥5 logarithmic units, minimizing sample dilutions to ensure they fall within the range
- Small sample consumption-use 2–5 μL of sample (compared to 75 μL for triplicate wells with other methods)
- Fast, easy workflow-2 hours from sample to answer, with no wash steps
- No proprietary instrument to purchase-runs on any real-time PCR instrument
Spezifikation
CED; DPD1; LAP; Latency-associated peptide; prepro-transforming growth factor beta-1; regulatory protein; TGFB; TGFB1; Tgfb-1; TGFbeta; TGF-beta 1; TGFbeta1; TGF-beta1; TGF-beta-1; transforming growth factor beta 1; transforming growth factor beta-1; Transforming growth factor beta-1 proprotein; transforming growth factor, beta 1; transforming growth factor-beta 1 | |
< 0,03 ng/ml | |
ELISA | |
qPCR-Instrumente | |
TGFB1. | |
Nur für Forschungszwecke | |
-20 °C | |
30 min |
0,032 bis 2500 ng/mL | |
FAM™ | |
Plasma, Serum, Überstand | |
P04202. | |
Assay Dilution Buffer Antibody-Conjugate A Antibody-Conjugate B Antibody-Conjugate Dilution Buffer Standard Master Mix Ligase, Antibody-Conjugate A, Antibody-Conjugate B, Antibody-Conjugate Dilution Buffer, Standard, Master Mix, Ligase | |
Serum, 2-5 μl; Plasma, 2-5 μl; Überstand, 2-5 μl | |
LAP | |
2 Std. |