Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Mouse GM-CSF ELISA Ready-SET-Go!™ Kit
Speziell entwickelt für die genaue und präzise Messung von Maus-GM-CSF-Proteinkonzentrationen aus Proben, einschließlich Serum- und Zellkulturüberständen.
330.00 CHF - 730.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse P01587 |
---|---|
Assay-Bereich | 4 bis 500 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 4 pg/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Benachrichtigungen:
Enthält Azid
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15551117
|
Invitrogen™
88-7334-86 |
10 x 96 Tests |
730.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15531117
|
Invitrogen™
88-7334-22 |
2 x 96 Tests |
330.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Das unbeschichtete ELISA-Kit für den Maus-Granulozyten-Makrophagen-Kolonie-stimulierenden Faktor (GM-CSF) enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentration des Maus-Proteins GM-CSF.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
GM-CSF (Granulocyte-Macrophage colony-stimulating factor) ist ein hämatopoetischer Wachstumsfaktor von 14,6 kDa, der in glykosylierten und nicht-glykosylierten biologisch aktiven Formen vorkommt und die Entwicklung von Granulozyten, Makrophagen, frühen Megakaryozyten und Eosinophil-Vorläuferzellen stimuliert. Die aktive Form des GM-CSF-Proteins wird extrazellulär als Homodimer gefunden, und das GM-CSF-Gen wurde in einem Cluster verwandter Gene in der Chromosomenregion 5q31 lokalisiert, die bekanntermaßen mit interstitiellen Deletionen im 5q-Syndrom und akuter myeloischer Leukämie in Verbindung gebracht werden. Weitere Gene im Cluster codieren für die Interleukine 4, 5 und 13. Die Fähigkeit von rekombinantem GM-CSF, die hämatopoetische Zellrückgewinnung zu steigern, ist zu einem Schwerpunktbereich bei der therapeutischen Behandlung von Patienten nach einer Knochenmarkstransplantation geworden. Neuere Studien haben GM-CSF bei entzündlichen und Autoimmunerkrankungen wie Arthritis, Arthritis-bezogenen interstitiellen Lungenerkrankungen, Nephritis und Psoriasis untersucht. Im ZNS wurde die Entartung oder Neutralisierung von GM-CSF bei der experimentellen Autoimmunenzephalomyelitis (EAE) und Multipler Sklerose (MS) untersucht.Spezifikation
Gehäuse P01587 | |
4 pg/mL | |
ELISA-Kit | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
IFN-g,Ifg | |
HRP | |
Plasma, 100 μl; Überstand, 100 μl | |
Granulozyten-Makrophagenkolonie-stimulierender Faktor, Kolonie-stimulierender Faktor, CSF12 | |
1 Std 45 Min |
4 bis 500 pg/ml | |
Biotin | |
Serum, Überstand | |
ELISA | |
12981 | |
Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, 10x TAE-Puffer: Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers, 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel: Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms, Enzym: Vortitrierte Avidin-HRP, Substrat: 1x TMB-Lösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte Corning Costar9018 (im Lieferumfang der Produktnummern Nummern mit den Endungen -22, -76 und -86), 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86) | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Maus | |
24 Std 30 Min |
Nur für Forschungszwecke