Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Mouse GM-CSF ELISA Ready-SET-Go!™ Kit
Artikelnummer. 15551117
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
2 x 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
Enthält Azid
Artikelnummer. 15551117
Marke: Invitrogen™ 88733486
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Enthält Azid
Speziell entwickelt für die genaue und präzise Messung von Maus-GM-CSF-Proteinkonzentrationen aus Proben, einschließlich Serum- und Zellkulturüberständen.
Das unbeschichtete ELISA-Kit für den Maus-Granulozyten-Makrophagen-Kolonie-stimulierenden Faktor (GM-CSF) enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentration des Maus-Proteins GM-CSF.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
The GM-CSF gene encodes for a cytokine that regulates the production, differentiation, and function of macrophages and granulocytes. The active form of the protein exists as a homodimer in the extracellular space. This gene is located in a cluster of related genes at the chromosome region 5q31, which has been associated with interstitial deletions in the 5q- syndrome and acute myelogenous leukemia. Other genes in the cluster include interleukins 4, 5, and 13. The gene is involved in promoting tissue inflammation. Elevated levels of cytokines, including the one produced by this gene, have been observed in SARS-CoV-2 infected patients with acute respiratory distress syndrome. Mice that lack this gene or its receptor have been shown to develop pulmonary alveolar proteinosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P01587
Assay-Bereich 4 bis 500 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 4 pg/mL
Inhalt und Lagerung Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody
Detection Antibody: Pre-titrated, biotin-conjugated antibody
Standard: Recombinant protein for generating standard curve and calibrating samples
10X Coating Buffer: Buffer for plating the Capture Antibody
5X ELISA/ELISPOT Diluent: Buffer for blocking and diluting the Detection Antibody and Enzyme
Enzyme: Pre-titrated Avidin-HRP
Substrate: 1X TMB Solution
Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards
96 Well Plate: Corning Costar 9018 (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Konjugat Biotin
Immunassay-Kit-Format Uncoated ELISA Kit with Plates
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Serum, Überstand
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-Alias colony stimulating factor 2; colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage); colony-stimulating factor; CSF; CSF2; Csfgm; cytokine; GMCSF; Gm-CSf; granulocyte macrophage colony stimulating factor; granulocyte macrophage-colony stimulating factor; granulocyte-macrophage colony stimulating factor 2; granulocyte-macrophage colony-stimulating factor; MGC131935; MGC138897; MGC151255; MGC151257; MGI-IGM; M-GM-CSF; molgramostin; put. GM-CSF; sargramostimcolony stimulating factor 2; colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage); colony-stimulating factor; CSF; CSF2; Csfgm; cytokine; GMCSF; Gm-CSf; granulocyte macrophage colony stimulating factor; granulocyte macrophage-colony stimulating factor; granulocyte-macrophage colony stimulating factor 2; granulocyte-macrophage colony-stimulating factor; MGC131935; MGC138897; MGC151255; MGC151257; MGI-IGM; M-GM-CSF; molgramostin; put. GM-CSF; sargramostim; IFN-g; Ifg
Gen-ID (Entrez) 12981
Gensymbol IFN-g,Ifg
Kitinhalt Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, 10x TAE-Puffer: Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers, 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel: Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms, Enzym: Vortitrierte Avidin-HRP, Substrat: 1x TMB-Lösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte Corning Costar9018 (im Lieferumfang der Produktnummern Nummern mit den Endungen -22, -76 und -86), 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Marker oder Farbstoff HRP
Protein-Aliase GM-CSF, Colony-stimulating factor, CSF
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 100 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Granulozyten-Makrophagenkolonie-stimulierender Faktor, Kolonie-stimulierender Faktor, CSF12
Ziel Maus
Prüfzeit 1 Std 45 Min
Gesamte Assay-Zeit 24 Std 30 Min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke