Spezifikation
| Assay-Bereich | 31.25 to 2000 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 18.75 pg/mL |
| Produkttyp | ELISA Kit (Chemiluminescence) |
| Probentyp | Serum, Plasma, Biological Fluids |
| Spezifität | This kit recognizes Mouse GAL7 in samples. No significant cross-reactivity or interference between Mouse GAL7 and analogues was observed. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 3963 |
| Gensymbol | LGALS7 |
| Menge | 1 Kit |
| Forschungsgebiet | Apoptosis, Cancer, Tumor Suppressors |
| Mehr anzeigen |