Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Eye Tissue Lysate (Normal)
Artikelnummer. 18677865 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18677865 0,1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18677865 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP246608
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    459.00 CHF
    433.65 CHF / 0.1 Milligramm
    Sparen 25.35 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lysate (Normal)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 0,1 mg
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -70°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Ziel Eye