missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Mouse BAFFR/TNFRSF13C ELISA Kit (Colorimetric)

Artikelnummer. 18604391 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18604391 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18604391 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP269927

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kit (Colorimetric)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay-Bereich 78.13 to 5000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 46.88 pg/mL
Produkttyp ELISA Kit (Colorimetric)
Probentyp Serum, Plasma, Biological Fluids
Spezifität This kit recognizes Mouse BAFFR in samples. No significant cross-reactivity or interference between Mouse BAFFR and analogues was observed.
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 115650
Gensymbol TNFRSF13C
Menge 1 Kit
Forschungsgebiet Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology, Lipid and Metabolism
Lagerungsbedingungen Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Synonym BAFFR;BAFF-R;BROMIX;CD268;CVID4;prolixin;Tumor necrosis factor receptor superfamily member 13 C
Ziel Mouse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.