Learn More
Mouse anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, Rhodamine, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Dot Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgG (H+L) |
| Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Dot Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | LYOPH |
| Konjugat | Rhodamine |
| Verdünnung | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:500-1:2500, Dot Blot |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Human IgG whole molecule |
| Reinigungsverfahren | Affinity Purified |
| Menge | 1 mg |
| Mehr anzeigen |