missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Monomethyl auristatin E (MMAE) Antibody (PSH0-04), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30114845 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30114845 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30114845 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP333125

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Monomethyl auristatin E (MMAE) Monoclonal antibody specifically detects Monomethyl auristatin E (MMAE) in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Monomethyl auristatin E (MMAE)
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon PSH0-04
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA 1:10000
Zusammensetzung PBS (pH7.4), 0.1% BSA and 40% Glycerol
Gen-Alias 474645-27-7, Monomethyl auristatin E (GMP), vedotin
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Monomethyl auristatin E (MMAE)-OVA
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Non-species specific
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.