Learn More
Heidolph™ MonoBlock-Kolbeneinsatz
Artikelnummer. 11781679 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
25 ml-Kolben
50 ml-Kolben
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
11781679 25 ml-Kolben 1 Stück
10497854 50 ml-Kolben 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11781679 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5058004300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00 CHF
    103.82 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.18 CHF
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Als speziell dimensionierte Kolben Ihrer Searfish Magnetrührer-Workstation geeignet. Der Heidolph™ MonoBlock Kolbeneinsatz ist ein einteiliger MonoBlock Kolbeneinsatz und ideal für Experimente, die in einem Gefäß stattfinden.
  • Für eine bestimmte Kolbengröße.
  • Einteilige Konstruktion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung MonoBlock-Einsatz
Zur Verwendung mit (Geräte) Starfish Workstation, MR-Hei Magnetrührer, 5 x 250 ml Flask MonoBlock
Aufnahmevermögen 25 ml-Kolben