Learn More
Corning™ Modifizierte Impeller-Baueinheit
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Magnetisch angetriebener 15 l Proculture Spinner-Kolben
Magnetisch angetriebener 3 l Prokultur-Spinner-Kolben
Magnetisch angetriebener 8 l Prokultur-Schleuderkolben
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Edelstahl-Rührwelle mit modifiziertem Rührblatt zur Verwendung mit Sonden zur Herstellung eines kleinen Bioreaktors.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Flügelradwelle mit Doppellager |
| Material | Rostfreier Stahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Magnetisch angetriebener 3 l Prokultur-Spinner-Kolben |
| Sterilität | Unsteril |