Learn More
Memmert™ MobileALERT für bis zu 4 Alarmmeldungen
Alarmierung per SMS-Text mit Temperatur-Alarm, CO2-Alarm, zusätzlich Feuchte-Alarm, und O2-Alarm
Marke: Memmert™ ICO105C4
1520.13 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zubehör
- Benachrichtigung per SMS, Temperatur- und CO2-Alarm standardmäßig
- Zusätzlich Feuchtigkeitsalarm bei Ausstattung mit Option K7
- O2-Alarm bei Ausstattung mit Option T6
Spezifikation
Temperatur und Feuchtigkeit, bis zu 4 Alarme | |
ICO105 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ MobileALERT für bis zu 4 Alarmmeldungen > ICO105
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur