Learn More
Memmert™ MobileALERT für bis zu 4 Alarmmeldungen
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
ICO105
ICO150
ICO240
ICO50
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zubehör
- Benachrichtigung per SMS, Temperatur- und CO2-Alarm standardmäßig
- Zusätzlich Feuchtigkeitsalarm bei Ausstattung mit Option K7
- O2-Alarm bei Ausstattung mit Option T6
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Temperatur und Feuchtigkeit, bis zu 4 Alarme |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ICO50 |